Learn More
alpha-Chlorophenylacetyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | alpha-Chlorophenylacetyl Chloride |
| CAS | 2912-62-1 |
| Molecular Formula | C8 H6 Cl2 O |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-2-phenylacetyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.039 |
| Formula Weight | 187.98 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?