Learn More
Alpha-Copaene (>90%), TRC
Artikelnummer. 30012291
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012291 10 mg 10 Milligramm
30006303 25 mg 25 Milligramm
30003375 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC68521010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3856-25-5
Summenformel C15 H24
Molekulargewicht (g/mol) 204.35
Synonym Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 1,3-dimethyl-8-(1-methylethyl)-, (1R,2S,6S,7S,8S)-, Copaene (6CI), Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 1,3-dimethyl-8-(1-methylethyl)-, stereoisomer, Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 8-isopropyl-1,3-dimethyl- (7CI), Tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, 8-isopropyl-1,3-dimethyl-, (1R,2S,6S,7S,8S)-(-)- (8CI), (1R,2S,6S,7S,8S)-1,3-Dimethyl-8-(1-methylethyl)tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, (-)-Copaene, (-)-α-Copaene, (1R,2S,6S,7S,8S)-(-)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene, Aglaiene, alpha-Copaene, α-Copaene
IUPAC-Name 1,3-dimethyl-8-propan-2-yltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC=C(C)[C@@H]2[C@@H]13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Copaene
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)12-6-5-10(3)14(15)13(11)12/h5,9,11-14H,6-8H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14+,15+/m0/s1
Formelmasse 204.1878