Learn More
Pentaacetyl-alpha-D-Galaktose, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043227
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4163-59-1
C16H22O11
390.34
MFCD00064081
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
6432426
CHEBI:63145
[3,4,5,6-tetrakis(acetyloxy)oxan-2-yl]methyl acetate
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4163-59-1
C16H22O11
390.34
MFCD00064081
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
6432426
CHEBI:63145
[3,4,5,6-tetrakis(acetyloxy)oxan-2-yl]methyl acetate
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material alpha-D-Galactose pentaacetate
Schmelzpunkt 143°C to 144°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol at approximately 50mg/ml
Formelmasse 390.34
Physikalische Form Pulver