Learn More
Alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30362466
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362466 50 mg 50 Milligramm
30355761 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29101550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391054-57-1
Summenformel C16H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 301.72
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-5-benzoxazoleacetic Acid Methyl Ester
SMILES COC(=O)CC1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-20-15(19)9-10-2-7-14-13(8-10)18-16(21-14)11-3-5-12(17)6-4-11/h2-8H,9H2,1H3