Learn More
Alpha-Eudesmol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alpha-Eudesmol |
| CAS | 473-16-5 |
| Summenformel | C15 H26 O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (-)-α-Eudesmol, α-Selinenol, Eudesm-3-en-11-ol, [2R-(2α,4aα,8aβ)]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,α,4a,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol, 1,2β,3,4,4a,5,6,8aβ-Octahydro-α,α,4aα,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol, (2R,4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,α,4a,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H26O/c1-11-6-5-8-15(4)9-7-12(10-13(11)15)14(2,3)16/h6,12-13,16H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,13+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CCC[C@]2(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(C)(C)O |
| IUPAC-Name | 2-[(2R,4aR,8aR)-4a,8-Dimethyl-2,3,4,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalin-2-yl]propan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.37 |
| Formelmasse | 222.1984 |