Learn More
Alpha-Hydroxy-3,4-bis(phenylmethoxy)benzolessigsäurephenylmethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Hydroxy-3,4-bis(phenylmethoxy)benzeneacetic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 113026-97-4 |
| Summenformel | C29H26O5 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H26O5/c30-28(29(31)34-21-24-14-8-3-9-15-24)25-16-17-26(32-19-22-10-4-1-5-11-22)27(18-25)33-20-23-12-6-2-7-13-23/h1-18,28,30H,19-21H2 |
| SMILES | OC(C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(C=C1)OCC3=CC=CC=C3)C(OCC4=CC=CC=C4)=O |
| IUPAC-Name | Benzyl-2-(3,4-bis(benzyloxy)phenyl)-2-Hydroxyacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 454.51 |
| Formelmasse | 454.18 |