Learn More
Alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30393994
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393994 1 g
30407750 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30393994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK1912081G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22202-68-2
Summenformel C5H5NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 168.08
Synonym 2-Oxopentanedioic Acid Monosodium Salt, Monosodium 2-Oxoglutarate, Sodium Hydrogen alpha-Ketoglutarate
IUPAC-Name sodium;5-hydroxy-2,5-dioxopentanoate
SMILES [Na+].OC(=O)CCC(=O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
Formelmasse 168.0035