Learn More
Alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 168.0035 |