Learn More
Alpha-Methyl-phenothiazin-10-ethanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanal |
| CAS | 15375-56-1 |
| Summenformel | C15H13NOS |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)-2-propanone, Phenothiazin-10-yl-2-propanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13NOS/c1-11(17)10-16-12-6-2-4-8-14(12)18-15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 1-Phenothiazin-10-ylpropan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 255.33 |
| Formelmasse | 255.0718 |