Learn More
Alpha-Methylbenzenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30004812
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004812 10 g 10 Gramm
30005044 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22618510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-85-1
Summenformel C8 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Synonym Benzenemethanol, α-methyl- (9CI, ACI), Benzyl alcohol, α-methyl- (8CI), α-Methylbenzenemethanol (ACI), (1-Hydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenylethanol, (RS)-sec-Phenethyl alcohol, (RS)-α-Phenylethanol, (±)-1-Phenylethanol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, (±)-sec-Phenethyl alcohol, (±)-sec-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzenemethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-α-Phenethyl alcohol, (±)-α-Phenylethanol, 1-Hydroxy-1-phenylethane, 1-Phenethyl alcohol, 1-Phenyl-1-ethanol, 1-Phenyl-1-hydroxyethane, 1-Phenylethane-1-ol, 1-Phenylethanol, 1-Phenylethyl alcohol, DL-Methyl phenyl carbinol, DL-α-Phenylethyl alcohol, dl-1-Phenylethanol, Ethanol, 1-phenyl-, Methylphenylcarbinol, NSC 25502, Phenylmethylcarbinol, sec-Phenethyl alcohol, Styrallyl alcohol, Styralyl alcohol, Synthacolin, α-Hydroxyethylbenzene, α-Methylbenzyl alcohol, α-Methylphenylmethanol, α-Phenethyl alcohol, α-Phenylethanol, α-Phenylethyl alcohol
IUPAC-Name 1-phenylethanol
SMILES CC(O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylethanol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
Formelmasse 122.0732