Learn More
alpha-Naphthoflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024219
45.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
604-59-1
C19H12O2
272.303
MFCD00004985
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
11790
CHEBI:76995
2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
604-59-1
C19H12O2
272.303
MFCD00004985
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
11790
CHEBI:76995
2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Alfa Aesar alpha-Naphthoflavon, 97 %, Menge:25g, Schmelzpunkt:156 bis 159 °C, Molekulargewicht:272,303, Prozent Reinheit:97%, Beilstein:210862, CAS:604-59-1, ChEBI:CHEBI:76995, EINECS-Nummer:210-071-1, Formelgewicht:272.31, InChI-Schlüssel:VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
An aryl hydrocarbon receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material alpha-Naphthoflavone
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 210862
Formelmasse 272.31
Reinheit (%) 97%