Learn More
1-Naphtholphthalein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051448
38.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
596-01-0
C28H18O4
418.448
MFCD00036202
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
alpha-naphtholphthalein, naphtholphthalein, 1-naphtholphthalein, a-naphtholphthalein, 3,3-bis 4-hydroxynaphthalen-1-yl isobenzofuran-1 3h-one, unii-2qeg1706nn, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthalenyl, naphtholphthalein blue, alpha-naphtholphtalein, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthyl phthalide
68993
3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
596-01-0
C28H18O4
418.448
MFCD00036202
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
alpha-naphtholphthalein, naphtholphthalein, 1-naphtholphthalein, a-naphtholphthalein, 3,3-bis 4-hydroxynaphthalen-1-yl isobenzofuran-1 3h-one, unii-2qeg1706nn, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthalenyl, naphtholphthalein blue, alpha-naphtholphtalein, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthyl phthalide
68993
3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Indikator in 0.1 % oder 0.04 % Alkohollösung
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution.α-Naphtholphthalein is used as a pH indicator and operates in the pH ranges between 7.3 and 8.7. It is also used in the designing of optical carbon dioxide sensor based on fluorescence intensity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material alpha-Naphtholphthalein
Schmelzpunkt 238°C to 240°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Merck Index 14,6389
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 418.45
Physikalische Form Pulver