Learn More
Skytec™ Alpha Sentinel Premium wiederverwendbare Halbgesichtsmaske
Artikelnummer. 30242978
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30242978 M 1 Stück
30242991 S 1 Stück
30242993 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30242978 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. ASRAS0001BF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Alpha Sentinel Halbmasken sind ergonomisch gestaltet und bieten optimalen Schutz, Komfort und Kompatibilität mit persönlicher Schutzausrüstung.
  • Ausgewogen und leicht (140 g) für optimalen Tragekomfort
  • Erhältlich in drei Größen für eine optimale Passform, hervorragender Sitz und Komfort für jede Belegschaft
  • Vollständig verstellbares Kopfband, das sich leicht anbringen und anpassen lässt und bei der Verwendung einen robusten und zuverlässigen Sitz bietet.
  • Flache Form für maximales Sichtfeld und hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
  • Alpha Sentinel-Filter sind mit einem einfachen Anschluss ausgestattet, der leicht einrastet.
  • Das hochwertige elastische Band sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz und fixiert die Maske in der richtigen Position.
  • Das große Ausatemventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen und sorgt so für einen geringen Atemwiderstand.
  • Leicht zu reinigen und zu warten, Ersatzteile sind erhältlich.
  • Quantitativer Gesichtsanpassungsadapter erhältlich
  • Die Atemschutzmasken werden mit Dichtsitzprüfungsabdeckungen geliefert, die gleichzeitig als Partikelhalter für Kombinationsfilter dienen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE , UKCA , EN140
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp HEPA-Filter, Kombinationsfilter für organische Dämpfe/Säuregase/HEPA-Filter, Mehrgasfilter/HEPA-Filter
Material Thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Halbgesichts-Atemgerät
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Material der Schutzmaske Thermoplastisches Elastomer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filterabhängig: Giftmüllentsorgung, Metallbearbeitung und -guss, Luft- und Raumfahrt, Petrochemie
Zur Verwendung mit (Geräte) Alpha-Sentinel-Filter
Kopfbänderung Thermoplastisches Elastomer
Befestigungsform Standard
Latexfrei Ja
Material Kopfband Polyester
Modell Alpha Sentinel Halbmaske
Nackengurt Polyester
Menge 16/Pk.