missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Terpinolen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30312588
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312588 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30312588 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09010042IP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terpinolene
CAS 586-62-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terpinolene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H16
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
SMILES CC(=C1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylidencyclohexen
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 136.1252 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.