Learn More
Alpha-Tetralon-13C6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | a-Tetralone-13C6 |
| CAS | 189811-58-3 |
| Summenformel | C413C6H10O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxonaphthalene-13C6, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one-13C6, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-13C6, 1-Oxotetralin-13C6, 1-Tetralone-13C6, 3,4-Dihydro-1-naphthalenone-13C6, 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-one-13C6, 3,4-Dihydronaphthalen-1-one-13C6, Benzocyclohexan-1-one-13C6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2/i1+1,2+1,4+1,6+1,8+1,9+1 |
| SMILES | O=C1CCC[13C]2=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]21 |
| IUPAC-Name | 3,4-Dihydronaphthalin-1(2H)-on-4a,5,6,7,8,8a-13C6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.14 |
| Formelmasse | 152.09 |