Learn More
Alpha-Toluolsulfonylfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479667 5 g 5 Gramm
11469667 1 g 1 Gramm
11489667 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22146.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Toluolsulfonylfluorid (PMSF) wird zur Herstellung von Zelllysaten zur Hemmung der Proteinverdauung verwendet. Ist ein weit verbreiteter Inhibitor der Fettsäureamidhydrolase (FAAH) für die Vorbehandlung von Präparaten der Hirnmembran beim Testen der CB1-Rezeptoraktivität.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Benzol, wasserfreiem Ethanol, Methanol, 2-Propan. Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von starken Oxidationsmitteln, Aminen, Basen, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren. Bei 4 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-98-6
Summenformel C7H7FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 174.189
MDL-Nummer MFCD00007424
InChI-Schlüssel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC-Name Phenylmethansulfonylfluorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2088311
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Formelmasse 174.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride