Learn More
Alpha-Toluolsulfonylfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Toluolsulfonylfluorid (PMSF) wird zur Herstellung von Zelllysaten zur Hemmung der Proteinverdauung verwendet. Ist ein weit verbreiteter Inhibitor der Fettsäureamidhydrolase (FAAH) für die Vorbehandlung von Präparaten der Hirnmembran beim Testen der CB1-Rezeptoraktivität.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Benzol, wasserfreiem Ethanol, Methanol, 2-Propan. Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von starken Oxidationsmitteln, Aminen, Basen, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren. Bei 4 °C lagern
α-Toluolsulfonylfluorid (PMSF) wird zur Herstellung von Zelllysaten zur Hemmung der Proteinverdauung verwendet. Ist ein weit verbreiteter Inhibitor der Fettsäureamidhydrolase (FAAH) für die Vorbehandlung von Präparaten der Hirnmembran beim Testen der CB1-Rezeptoraktivität.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Benzol, wasserfreiem Ethanol, Methanol, 2-Propan. Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von starken Oxidationsmitteln, Aminen, Basen, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren. Bei 4 °C lagern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Toluenesulfonyl fluoride |
Schmelzpunkt | 92°C to 94°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 2088311 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water. |
Formelmasse | 174.19 |
Reinheit (%) | 99% |