Learn More
(Alpha1S,Alpha4S,2S,5S)-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-Alpha1,Alpha4-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid 1,4-Diethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30375672
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375672 1 g
30385561 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4710501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151387-05-2
Summenformel C30H38N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.63
Synonym [2S-[1(R*),2alpha,4(R*),5alpha]]-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-alpha,alpha'-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid Diethyl Ester, Ramipril Impurity O
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N([C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)[C@@H](C)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (alpha1S,alpha4S,2S,5S)-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-alpha1,alpha4-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid 1,4-Diethyl Ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C30H38N2O6/c1-5-37-29(35)25(19-17-23-13-9-7-10-14-23)31-21(3)28(34)32(22(4)27(31)33)26(30(36)38-6-2)20-18-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,21-22,25-26H,5-6,17-20H2,1-4H3/t21-,22-,25-,26-/m0/s1
Formelmasse 522.273