missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlphaB Crystallin/CRYAB Antibody (CPTC-CRYAB-1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605558 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605558 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605558 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308380APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal antibody specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AlphaB Crystallin/CRYAB
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-CRYAB-1
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length AlphaB Crystallin/CRYAB protein (Uniprot: P02511)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1410
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.