Learn More
(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorphenyl)-Beta-hydroxy-Alpha-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-butanthioamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanethioamide |
| CAS | 170863-34-0 |
| Summenformel | C13H14F2N4OS |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | [R-(R*,R*)]-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanethioamide, (2R,3R)-3-(2,4-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyramide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14F2N4OS/c1-8(12(16)21)13(20,5-19-7-17-6-18-19)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,20H,5H2,1H3,(H2,16,21)/t8-,13+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C(=S)N)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC-Name | (2R,3R)-3-(2,4-Difluorphenyl)-3-Hydroxy-2-Methyl-4-(1,2,4-Triazol-1-yl)butanthioamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.34 |
| Formelmasse | 312.0856 |