Learn More
(AlphaR,BetaS)-Beta-Ethyl-3-methoxy-Alpha-methylbenzolpropansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (alphaR,betaS)-beta-Ethyl-3-methoxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid |
| CAS | 1313429-36-5 |
| Summenformel | C13H18O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (αR,βS)-β-Ethyl-3-methoxy-α-methyl-benzenepropanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-4-12(9(2)13(14)15)10-6-5-7-11(8-10)16-3/h5-9,12H,4H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-,12+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C1=CC(OC)=CC=C1 |
| IUPAC-Name | (2R,3S)-3-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.28 |
| Formelmasse | 222.13 |