Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Überstiefel gebunden
Beschreibung
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Standard |
| Material | Polypropylen-Vlieslaminat |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Elastisches Oberteil mit Knöchelbändern |
| Sohlenart | Standard |
| Saumtyp | Gebunden |
| Modell | W20B406 |
| Mehr anzeigen |