Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt
Alle ansehen Ansell ProdukteDescripción
- Der AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Chemikalienschutzanzug Modell 214 besteht aus einem mehrlagigen Barrieregewebe, das dem Träger hervorragenden Schutz gegen verschiedene Chemikalien, einschließlich anorganischer und biologischer Gefahren, bietet.
- Diese gut sichtbaren, leuchtend gelben Chemikalienschutzanzüge verbessern die Sicherheit der Arbeiter in schlecht beleuchteten Umgebungen.
- Mit verschweißten und verklebten Nähten bietet dieser vollständige Chemikalienschutzanzug eine starke Barriere gegen schädliche Flüssigkeiten und Partikel.
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Schürze |
| Größe | L |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Klettverschluss (hinten) |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?