Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
42.52 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Rollbündchen für leichtes Überziehen/Ausziehen
- Verlängertes Bündchen für mehr Abrieb-/Reißfestigkeit
- Mit rautenförmigem Muster an den Griffflächen
- Geeignet für viele industrielle Anwendungen
- Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
- AQL 0,65
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Nr. |
Material | Latex |
Größe | 10,5 |
Dicke (angloamerikanisch) | 31 mil |
Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
Norm EN 388 | 3121A |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AKL |