missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alphaxalone, Tocris Bioscience™

Direct activator and potentiator of GABAA

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 304650

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412304

  • 671.97 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A neurosteroid anesthetic that directly activates and potentiates GABAA receptor-activated membrane current (IGABA). Efficacy but not potency is determined by the alpha subunit of the receptor (EC50 values are 1.4, 1.8, 2.1, 2.4 and 2.5 μM for α1β1γ3, α1β1γ1, β1γ1, α2β1γ2L and α1β1γ2L isoforms respectively).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

23930-19-0
332.484
alfaxalone, alphaxalone, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-11,20-dione, alfaxolone, alfaxalonum inn-latin, alfaxalona inn-spanish, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnane-11,20-dione, unii-bd07m97b2a, alfadione, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-11,20-dion
CHEBI:34531
CC(=O)C1CCC2C1(CC(=O)C3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
C21H32O3
DUHUCHOQIDJXAT-OLVMNOGESA-N
104845
(3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-one

Spezifikation

Alphaxalone
23930-19-0
alfaxalone, alphaxalone, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-11,20-dione, alfaxolone, alfaxalonum inn-latin, alfaxalona inn-spanish, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnane-11,20-dione, unii-bd07m97b2a, alfadione, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-11,20-dion
CC(=O)C1CCC2C1(CC(=O)C3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
332.484
CHEBI:34531
>98%
50mg
C21H32O3
DUHUCHOQIDJXAT-OLVMNOGESA-N
(3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-one
104845
332.48
Videos