Learn More
ALS2CR8 Antibody (S04-5G7), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18680145 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18680145 100 μg 100 Mikroliter
18601194 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18680145 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP319568100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
ALS2CR8 Monoclonal antibody specifically detects ALS2CR8 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ALS2CR8
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S04-5G7
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 8, amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein, Calcium-response factor, CaRF, CARFDKFZp667N246, FLJ12675, FLJ21579, NYD-SP24, Testis development protein NYD-SP24
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human ALS2CR8 (Uniprot # Q8N187)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79800
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG