Learn More
Alternativer BTEX-Standard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep BTEX-2-1H
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Benzol | 71-43-2 | 2000μg/ml |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 2000μg/ml |
o-Xylol | 95-47-6 | 2000μg/ml |
Toluol | 108-88-3 | 2000μg/ml |
m-Xylol | 108-38-3 | 1000μg/ml |
p-Xylol | 106-42-3 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Alternate BTEX Standard | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Komponenten bei 2000 μg/ml:Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol; Komponenten bei 1000 μg/ml: M-Xylol, p-Xylol | |
For US EPA Method 602 | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Sicherheit und Handhabung
- Alternate BTEX Standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene, ethylbenzene, benzene, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch