Learn More
Lenz Laborglasintrumente Alu-Ringe mit Haken
Artikelnummer. 10643311
Change view
Click to view available options
Größe:
NS 19/26 bis 24/29
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10643311 NS 19/26 bis 24/29 10 Stück
10109600 NS 45/40 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643311 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 01102519
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Für Kegel und Buchsen, die mit Federn verwendet werden
  • Für den sicheren Anschluss von konischen Bodengelenken
  • Kein Glashakenbruch
Spezifikation
Menge 10/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kegel und Buchsen zur Verwendung mit Federn
Größe NS 19/26 bis 24/29