Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie CEL 300
41.50 € - 160.00 €
Spezifikation
Typ | Aluminiumblech |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennungschromatographie polarer Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäure oder Kohlenhydrate |
Spezifische Oberfläche | 15.000 cm2/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10368601
|
Macherey-Nagel™
818153 |
20 x 20 cm |
160.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10328651
|
Macherey-Nagel™
818155 |
4 x 8 cm |
41.50 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Aluminiumblech | |
Trennungschromatographie polarer Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäure oder Kohlenhydrate | |
15.000 cm2/g |