Learn More
Aluminiumoxid N, Aktivität: Super I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
340.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Beschreibung
- MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I shows a sorbtion capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Their inital activity is kept in a very narrow range and their dactivation behavior is extremely constant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid B |
Namenshinweis | Aktivität: Super I |
Farbe | Pink bis weiß |
Physikalische Form | Frei fließendes Pulver |
Menge | 5 kg |
IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
Formelmasse | 101.96 |
Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.