Learn More
Fisherbrand™ Gelgießschalen für TVG-SYS Vari-gel MIDI horizontales Gel-Elektrophoresesystem
Zubehör für Arbeiten mit horizontalen TVG-SYS Vari-gel MIDI Gelelektrophoresesystemen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- UV-transparente Gelträger ermöglichen die direkte Platzierung auf einem UV-Transilluminator für die Gelanzeige nach der Färbung
- Asymmetrischer Elektrodenabstand – verhindert eine versehentliche Polaritätsumkehr, sodass kein Probenverlust in den Puffer möglich ist
- Aluminium-Gussgates sorgen für einfaches Gießen des Gels innerhalb oder außerhalb des Tanks. Sie werden in vorgeformte Rillen am Ende des Geltabletts geschoben, die eine sichere Geldichtung gewährleisten
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Gelgussträger | |
150 mm | |
100 mm |