Learn More
Fisherbrand™ Gelgießschale mit Gelgießsperre aus Aluminium
Ideal für routinemäßige vorbereitende und analytische Elektrophoreseverfahren
92.85 € - 242.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11716165
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11726155
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11746155
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11716155
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Drei verschiedene Vari-Gel-Tanks, 150 mm, 100 mm und 70 mm, stehen für bis zu vier verschiedene Gelträgergrößen zur Verfügung
- UV-transparente Gelträger ermöglichen die direkte Platzierung auf einem UV-Transilluminator für die Gelanzeige nach der Färbung
- Asymmetrischer Elektrodenabstand – verhindert eine versehentliche Polaritätsumkehr, sodass kein Probenverlust in den Puffer möglich ist
- Aluminium-Gussteile – sorgen für einfaches Gießen des Gels innerhalb oder außerhalb des Tanks. Sie werden in vorgeformte Rillen am Ende des Geltabletts geschoben, um eine sichere Abdichtung gegen Gelaustritt zu gewährleisten
- Verschiedene Gelgrößen können in einem Tank ausgetauscht werden, was eine hervorragende Auflösung mit einfacher Handhabung kombiniert.
Spezifikation
Gelgussträger | |
Aluminium |