Learn More
Lat Garbsen™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium
Marke:  Lat Garbsen™ 110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68000kg
Artikelnummer. 10231851
  • 166.65 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aluminium, eloxiert in verschiedenen Farben. Korrosionsfest, standfest, leicht einstellbar. Andere Ausführungen auf Anfrage.
Stellfläche: 120/140mm
Höhe: 60 - 243mm
Last: 50kg
Spezifikation
Spezifikation
60 bis 243 mm
Laborjacke
Aluminium-Eloxierung