Learn More
Aluminiumoxid, zertifiziertes AR für Analysen, kalziniert, Fisher Chemical
Catalog Number 10578410
Click to view available options
1 Kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
Siedepunkt 2980°C
Schmelzpunkt 2000°C
CAS 1344-28-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
Formelmasse 101.96g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß