Learn More
Aluminium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum |
Namenshinweis | plasma standard solution, Al 1000μg/mL |
Menge | 50 mL |
Farbe | Farblos |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Salpetersäure:5,0 %; Aluminumnitratenonahydrat:1,4%; Wasser:93,6% |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.