Learn More
Nickel Electro™ Retort rod for Clifton blockheaters
Der Nickel Electro™ Aluminium Stativstab kann für Destillationsexperimente und als Unterstützung bei der Filterung verwendet werden.
Marke: Nickel Electro™ 8611
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: DiameterMetricRod,HeightMetric,LengthMetricRod
Benötigt : Finish,ForUseWithApplication,Material,ProductTypeSpecs,dimQuantity
Beschreibung
- Stativstab aus Aluminium
- Gewinde: M10 x 1.55 mm
Aluminium, Stativstange
Spezifikation
Aluminium | |
600 mm | |
Stativstab | |
Stativfüße |
600 mm | |
12,5 mm | |
Naturfarben | |
Je 1 |