Learn More
Aluminiumsulfat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776830
32.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-01-3
Al2O12S3
342.13
MFCD00003423
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
24850
CHEBI:74768
Dialuminium;trisulfat
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-01-3
Al2O12S3
342.13
MFCD00003423
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
24850
CHEBI:74768
Dialuminium;trisulfat
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfate
Schmelzpunkt 770°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 15% min. (Al) Typical (Complexometry)
Strukturformel Al2(SO4)3
Merck Index 15, 360
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 342.13
Reinheit (%) 100.00%
Güte Spurenmetallbasis