Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen aus Aluminium
Sorgt für eine stabile Gerüstkonstruktion im Labor. Fisherbrand™ Aluminium-Gerüstrohre werden aus einer haltbaren Aluminiumlegierung hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11572662
  • 13.01 € / 1 Stück
Verfügbar ab
16-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungefährer Durchmesser 13 mm
  • In zwei Längen erhältlich
  • Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen
Aluminiumlegierung
2 m