Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen aus Aluminium
Sorgt für eine stabile Gerüstkonstruktion im Labor. Fisherbrand™ Aluminium-Gerüstrohre werden aus einer haltbaren Aluminiumlegierung hergestellt.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15100kg
Beschreibung
- Ungefährer Durchmesser 13 mm
- In zwei Längen erhältlich
- Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Röhrchen | |
Aluminiumlegierung | |
1 m |