Learn More
Aluminum-2,4-Pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049031
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13963-57-0
C15H21AlO6
324.31
MFCD00000013
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
4-({bis[(4-Oxopent-2-en-2-yl)oxy]alumanyl}oxy)pent-3-en-2-on
[Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13963-57-0
C15H21AlO6
324.31
MFCD00000013
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
4-({bis[(4-Oxopent-2-en-2-yl)oxy]alumanyl}oxy)pent-3-en-2-on
[Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Alumunium acetylacetonate may be used to prepare transparent superhydrophobic boehmite and silica films by sublimation, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 192°C to 194°C
Dichte 1.27 g/mL
Siedepunkt 314°C to 316°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3467
Beilstein 4157942
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents but insoluble in water.
Formelmasse 324.31
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.