Learn More
Wesbart™ Lagerregale aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 11706314
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
126 x 20 mm Röhrchen
162 x 16 mm-Röhrchen
182 x 33 mm Röhrchen
196 x 10 mm Röhrchen
206 x 16 mm-Röhrchen
234 x 16 mm-Röhrchen
266 x 10 mm Röhrchen
300 x 14 mm-Röhrchen
324 x 16 mm-Röhrchen
48 x 30 mm-Röhrchen
49 x 20 mm Röhrchen
500 x 14 mm-Röhrchen
81 x 12 mm-Röhrchen
Röhrchen (24 mm)
Array:
10 x 10
10 x 30
11 x 22 in.
12 x 23
13 x 14
14 x 14
18 x 18
19 x 14
20 x 25 in.
4 x 12
6 x 8
7 x 7
7 x 18
9 x 18
9 x 26
Packungsgröße:
1 Stück
28 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Array unitSize
11706314 196 x 10 mm Röhrchen 14 x 14 1 Stück
16648852 266 x 10 mm Röhrchen 19 x 14 1 Stück
11781724 81 x 12 mm-Röhrchen 10 x 10 1 Stück
11752413 300 x 14 mm-Röhrchen 10 x 30 1 Stück
11707233 500 x 14 mm-Röhrchen 20 x 25 in. 1 Stück
11771744 - - 1 Stück
11746464 162 x 16 mm-Röhrchen 9 x 18 1 Stück
11732553 206 x 16 mm-Röhrchen 11 x 22 in. 1 Stück
11762413 234 x 16 mm-Röhrchen 9 x 26 1 Stück
17250542 324 x 16 mm-Röhrchen 18 x 18 1 Stück
11706444 49 x 20 mm Röhrchen 12 x 23 1 Stück
11756324 49 x 20 mm Röhrchen 7 x 7 1 Stück
11762383 126 x 20 mm Röhrchen 7 x 18 1 Stück
11796304 Röhrchen (24 mm) - 1 Stück
11766294 - - 1 Stück
16612864 48 x 30 mm-Röhrchen 6 x 8 1 Stück
17155431 48 x 30 mm-Röhrchen 4 x 12 28 Stück
17123324 182 x 33 mm Röhrchen 13 x 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11706314 Lieferant Wesbart™ Lieferanten-Nr. WB08/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eloxiertes Aluminium-Aufbewahrungsgestell dient zur Aufbewahrung von Reagenzgläsern.
  • Unterteilte Tabletts
  • 34 mm hoch
  • Einzelzellen zur Aufbewahrung von Röhrchen
Spezifikation
Beschreibung Aluminiumtablett mit Trennwänden
Aufnahmevermögen 196 x 10 mm Röhrchen
Material Aluminium
Form Rechteckig
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 154 x 154 x 35 mm
Produkttyp Zellteiler für Standardröhrchen
Höhe (metrisch) 35 mm
Array 14 x 14