Learn More
Brady™ Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen
Artikelnummer. 15663517
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Silber
Packungsgröße:
1 PK
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15663517 Grün 5 Stück
11791316 Grün 1 PK
15653517 Silber 5 Stück
11771316 Silber 1 PK
11791326 Rot 1 PK
15633527 Rot 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15663517 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 225198
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombinieren Sie diese leeren Verschlüsse mit Ihren eigenen kundenspezifischen Etiketten.
  • Aluminium
  • 6 Vorhängeschlösser können angebracht werden
Spezifikation
Produkttyp Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen
Alternate Part Number 225198
Farbe Grün
Material Aluminium
Tiefe (metrisch) 4,7 mm
Durchmesser (metrisch) Bügel 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für blanke Sicherheits-Verriegelungshaspen
Höhe (metrisch) 184,1 mm
Menge 5/Packung
Breite (metrisch) 76,2 mm