Learn More
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Innensiegel
Artikelnummer. 11826433
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11826433 120 mL 1 Stück
10609762 38 mL 1 Stück
10501561 60 ml 1 Stück
11836433 300 mL 1 Stück
11846433 600 ml 1 Stück
10247890 1200 mL 1 Stück
15893944 3000mL 1 Stück
15803954 5600mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11826433 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03270120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig rückstandsfrei entleerbar. Buerkle™ Aluminiumflaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Innendichtung sind geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei. Besonders geeignet für die Lagerung, den Transport oder den Versand von Stoffen und Referenzproben, die vollständig unverfälscht gelagert werden müssen.
Eine Aluminiumflasche, die sich besonders für die Aufbewahrung, den Transport oder den Versand von Substanzen und Referenzproben eignet, die völlig unverändert aufbewahrt werden müssen. Entleerung ohne Rückstände, geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei.
  • Reines Aluminium (Material AL 99.5)
  • Mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus PP mit Innenversiegelung aus Aluminium
  • Mit UN-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen
Material Aluminium
Zertifizierung/Konformität UN 1B1/x/250
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 9,7 cm
Verschlussmaterial Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe