Learn More
Gravis Aluminiumschraubverschlüsse
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
28 mm
30 mm
40 mm
Beschreibung
- Polyethylen-beschichtete Spanplattverkleidung mit einer Höchsttemperatur von 80 °C
- Maximale Temperatur der Gummizwischenlagen 121 °C
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylenbeschichtetes Spanholz |
Verschlussmaterial | Aluminium |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 28 mm |
Produkttyp | Kappe |
Material | Aluminium |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Menge | 100/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | 28 mm |