Learn More
Aluminiumkarbid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391569
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391569 50 g 50 Gramm
11301579 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014038.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1299-86-1 | C3Al4 | 143.96 g/mol
Aluminum carbide is used as an abrasive material for cutting tools. It is also used to reduce metal oxides and to prepare aluminum nitride and methane. It and also finds use in metallurgy. Further, it acts as a catalyst and a drying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1299-86-1
Summenformel C3Al4
Molekulargewicht (g/mol) 143.96
MDL-Nummer MFCD00003425
InChI-Schlüssel CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum carbide, 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne, aluminum carbide,al4c3, al4c3 aluminum carbide, aluminum carbide, al4c3, aluminum carbide, powder, ∼325 mesh
PubChem CID 16685054
IUPAC-Name Alumanylidynemethyl(alumanylidynemethylalumanylidenemethyliden)trihydridoaluminium
SMILES [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum carbide
Schmelzpunkt 2100°C (>2200° (decomposition))
Farbe Grau
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1394
Merck Index 14,335
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formelmasse 143.96
Reinheit (%) ≥99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.36 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum carbide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.