Learn More
Aluminium-Kupfer-Kugeln, Legierung 2017, 1.59 mm (0.063 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355969
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355969 25 Pc. 25 Stück
11365969 100 Pc. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042032.KM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Copper spheres, Alloy 2017
Namenshinweis 1.59mm (0.063 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt%
Menge 25 Pc.
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00213972