Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminium-Bördelverschlüsse mit Mittelloch, N20
Für eine Nadelpenetration bei geringeren Handhabungs- und Kontaminationsrisiken. Macherey-Nagel™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit Mittelloch, N20 sind vormontierte, gebrauchsfertige Bördelverschlüsse für N20 Chromatographie-Fläschchen mit Bördelrand. 100/PE-Beutel.
9.00 € - 35.00 €
Spezifikation
Farbe | Silberfarben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie |
Menge | 100/Packung |
Typ | Bördelverschluss |
Verschlussgröße | N20 |
Produktcode | Marke | Enthält | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10196953
|
Macherey-Nagel™
702775 |
Mittelbohrung und Septum | Butyl hellgrau/PTFE dunkelgrau |
35.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10152740
|
Macherey-Nagel™
702804 |
Mittelloch | Einzeln |
9.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Durch eine vollständig automatisierte Verschlussherstellung mit definierten Parametern werden Variationen des physikalischen und analytischen Zustands der Kappe vermieden. Strenge, analytische Spezifikationen erlauben nur die Verarbeitung von Septummaterial, das die umfassenden, analytischen Tests im Labor besteht. Diese Produkte werden unter strikten Hygienebedingungen hergestellt. Kontrollen während der Herstellung und abschließende Qualitätskontrolluntersuchungen wurden für eine zuverlässige Produktqualität implementiert.
- Vorgefertigte, gebrauchsfertige Crimpverschlüsse für den Gebrauch in einer großen Anzahl an Autosamplern
- Verwendet bei Macherey-Nagel™ N20-Fläschchen mit Crimphals für die Chromatographie mit einem 20 mm großen Hals
- Bestehend aus robustem, silbernen Aluminium mit einem Mittelloch
- Optionen umfassen Kappen mit einem Butyl/PTFE-Septum oder Kappen ohne Einlage
- 100 Kappen sind in einem Beutel aus Polyethylen (PE) verpackt
Spezifikation
Silberfarben | |
100/Packung | |
N20 |
Chromatographie | |
Bördelverschluss | |
N 20 Fläschchen mit Bördelrand |