Learn More
KGW Isotherm™ Cryolab Kolben aus Aluminium
Zum Kühlen kleiner Proben. KGW Isotherm™ Schalenförmige Dewargefäße eignen sich als heißes oder kaltes Bad.
333.90 € - 1282.60 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10790972
|
KGW Isotherm™
1195 |
800 ml |
435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10139700
|
KGW Isotherm™
1194 |
400 ml |
379.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10458551
|
KGW Isotherm™
1198 |
Gehäuse 5300mL |
1282.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10221461
|
KGW Isotherm™
1193 |
Gehäuse 260mL |
333.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einfache Handhabung
- Für Magnetrührer geeignet
- Vollständig versilbert
- Bestehend aus Borosilikatglas 3.3