Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau
Artikelnummer. 10067890
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Enthält:
Kein Seitengriff
Mit seitlichem Griff
Innenhöhe (metrisch):
190mm
290 mm
240mm
245mm
340 mm
Innendurchmesser (metrisch):
47mm
77 mm
90mm
90 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Innenhöhe (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10067890 300 ml Kein Seitengriff 190mm 47mm 1 Stück
10433501 1000 ml Kein Seitengriff 290 mm 77 mm 1 Stück
10790232 1500 ml Kein Seitengriff 240mm 100 mm -
10558672 1500 ml Mit seitlichem Griff 245mm 90mm 1 Stück
10109560 1500 ml Kein Seitengriff 245mm 90 mm 1 Stück
10740412 2000 ml Kein Seitengriff 290 mm 100 mm 1 Stück
10169600 2000 ml Kein Seitengriff 340 mm 90 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10067890
Marke: KGW Isotherm™ 1023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Lagerung und Isolierung temperaturempfindlicher Waren wie Trockeneis, flüssigem Stickstoff und anderen Kühlmitteln. KGW Isotherm™ Zylindrische Dewargefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
  • Einfache Handhabung
  • Kühlung von kleinen Proben
  • Standardmäßig vollständig versilbert
  • Flexibel im Labor anwendbar
  • Mit oder ohne Seitengriff lieferbar
Spezifikation
Kappentyp Federklemmen
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 72mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung kleiner Proben, Lagerung von Flüssigstickstoff, Trockeneis, anderen Kühlmitteln und als Isolierkolben
Innenhöhe (metrisch) 190mm
Höhe (metrisch) 240mm
Enthält Kein Seitengriff
Kapazität (metrisch) 300 ml
Innendurchmesser (metrisch) 47mm
Material Borosilikatglas