Learn More
Aluminiumdi(isopropoxid)acetoessigesterchelat, Al9.6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080482
53.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14782-75-3
C12H23AlO5
MFCD00135521
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14782-75-3
C12H23AlO5
MFCD00135521
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate is used as a gel ink. It finds application in paint to give better drying, luster and hardness, and improve the performance as surface wrinkling. It is also used as a crosslinking agent in epoxy, alkyd and polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aluminum di (isopropoxide)acetoacetic ester chelate
Dichte 1.05 g/mL
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Alcohol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 274.3
Reinheit (%) ≥9.6%
Physikalische Form Flüssig